Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
- Konzipiert für die Anwendung in röhrenförmigen Behältern, auch sehr effektiv für allgemeine Rühranwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 8 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Menge | 5/Pckg. |