Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende
Artikelnummer. 11547822 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11547822
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern konzipiert, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer verfügen über einen Kreuzkopf auf einer Seite des Rührers.
  • Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in röhrenförmigen Behältern, auch sehr effektiv für allgemeine Rühranwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Höhe (metrisch) 13 mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Menge 5/Pckg.
Typ Rührstab