Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf an einem Ende
Artikelnummer. 16255721 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16255721
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit röhrchenförmigen Behältern konzipiert, aber auch sehr effektiv als allgemeines Rührwerk. Die PTFE-beschichteten Magnetrührer verfügen über einen Kreuzkopf auf einer Seite des Rührers.
  • Stabiler Magnetrührer für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in röhrenförmigen Behältern, auch sehr effektiv für allgemeine Rühranwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Höhe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge 5/Pckg.