Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 2 Auslässe
Artikelnummer. 11785258
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1.75 Zoll
2 3/8 Zoll
2.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11785258
Marke: Cole-Parmer™ 3152101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
  • PTFE-Verteiler.
  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.75 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 4.45 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -200 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -129 °C
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp PTFE-Verteiler, 2 Ausgänge