Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Verteiler, 4 Auslässe
Artikelnummer. p-7138706
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
3.25 Zoll
4 1/8 Zoll
4.75 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11715268
Marke: Cole-Parmer™ 3152107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Organisieren Sie Ihre Flüssigkeitswege mit diesen thermoplastischen Verteilern.
  • PTFE-Verteiler.
  • Chemisch inertes PTFE eignet sich für die aggressivsten chemischen Lösungen.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Material PTFE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 3.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 8.26 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -200 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -129 °C
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Produkttyp PTFE-Verteiler, 4 Ausgänge