Learn More
Masterflex™ Metrischer PTFE-Schlauch
Artikelnummer. p-7116315
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11755868 12 mm 1 Stück
10698105 7 mm 1 Stück
11745868 10 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11755868
Marke: Masterflex™ 0636330
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen. Der PTFE-Schlauch hält extremen Temperaturen stand.
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Durchscheinend
  • Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Kasse VI.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Temperaturbereich: -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C)
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren, mit Ethylenoxid oder Heißluft
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 25/64 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/25 Zoll
Dicke (metrisch) 1.047 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 30 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Metrische PTFE-Schläuche