Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magnetrührstab aus PTFE
Rührstäbe verfügen über facettenreiche, mehrkantige Oberflächen, die für mehr zusätzliche Verwirbelungen als ähnlich große glatte Zylinder sorgen.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37120-0020
7.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
- Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
8 mm | |
0.3125 Zoll | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
ISO 9001:2008 | |
Polygonal |
0.75 Zoll | |
20 x 8 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
20 mm |