Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Beschreibung
- Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisier- und autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Ja |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.81 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.63 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –240 bis 260 °°C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Mehr anzeigen |