Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Descrizione
- Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisier- und autoklavierbar
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.3 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.76 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -240 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?