Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Artikelnummer. 11929445
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Artikelnummer. 11929445
Marke: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/13
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für allgemeine Laborarbeiten. Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen eignen sich hervorragend für Arbeiten bei hohen Temperaturen und den Transfer korrosiver Chemikalien.
  • Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
  • Antihafteigenschaften
  • Oberfläche mit geringer Reibung
  • Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
  • Physiologisch neutral
  • Umweltfreundlich und geruchlos
  • Sterilisier- und autoklavierbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.56 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 1.07 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C