Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Beskrivning
- Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisier- und autoklavierbar
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.32 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.93 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -240 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?