Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen
Description
- PTFE-ummantelte Edelstahlwelle mit neigbarem halbmondförmigem Rührflügel
- Doppelseitige Nut und Zugangsöffnung für die Rührwelle komplett aus PTFE
- Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
- Rührflügel sind gesondert erhältlich und können zusätzlich montiert werden.
Spécification
Spécification
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Typ | Halbmondrührer |
| Material | PTFE |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?