Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen
Artikelnummer. 10751421
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
24/29
29/32
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle Standard-Konusverbindung unitSize
10751421 350 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10761421 450 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10707692 510 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10679211 800 mm 16 mm 45/40 -
10518462 350 mm 8 mm 24/29 1 Stück
10696491 600 mm 10 mm 29/32 1 Stück
10635921 450 mm 8 mm 29/32 1 Stück
10053910 600 mm 8 mm 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10751421 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C37612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geneigten halbmondförmige Klinge sind für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen. Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen bieten tangentialen Fluss mit wenig Turbulenz und universeller chemischer Beständigk
  • PTFE-ummantelte Edelstahlwelle mit neigbarem halbmondförmigem Rührflügel
  • Doppelseitige Nut und Zugangsöffnung für die Rührwelle komplett aus PTFE
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
  • Rührflügel sind gesondert erhältlich und können zusätzlich montiert werden.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 29/32
Typ Mondförmiger Rührarm