Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Mehrfachverteiler-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10483123
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 32 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10483123
Marke: Bohlender™ D62104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Schraubverschlüsse, um Flüssigkeiten zu ziehen oder einzufüllen und Schläuche, Röhrchen und Sonden in Gefäße einzusetzen. Bohlender™ BOLA™ PTFE-Mehrfachverteiler-Schraubverschlüsse sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.
  • Schwarze Schraubkappe aus PPS für GL-Gewinde
  • PTFE-Gehäuse
Spezifikation
Farbe Schwarz, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) Hals 2 x 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einsetzen von Schläuchen mit max Außendurchmesser 2 x 8 mm
Material PTFE
Max. Temperatur (metrisch) +200 °C
Menge 1Pack
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 200 °C
Gewindegröße (metrisch) GL 32 Halsöffnungen: 2x GL 14
Halsausführung 62 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) GL 32 Gewinde