Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Mehrfachverteiler-Schraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 32 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 2x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 14
GL 45 Halsöffnungen: 3x GL 18
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarze Schraubkappe aus PPS für GL-Gewinde
- PTFE-Gehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 2 x 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsetzen von Schläuchen mit max Außendurchmesser 2 x 8 mm |
| Material | PTFE |
| Max. Temperatur (metrisch) | +200 °C |
| Menge | 1Pack |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 200 °C |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 Halsöffnungen: 2x GL 14 |
| Halsausführung | 62 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |