Learn More
Bohlender™ Einseitige PTFE-Dichtungen
Eine ausgezeichnete Dichtungsmöglichkeit für Bohlender Schraubverschlüsse mit Öffnung.
Marke: Bohlender™ H975-18
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −60 °C bis +230 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Silikonring mit PTFE-Unterlegscheibe
- Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Erhältlich für eine Reihe von Gewindegrößen und Rohrdurchmessern
Spezifikation
Gewinde GL 25 | |
Sicherer Verschluss | |
Weiß | |
PTFE, Silikon | |
Röhrchen mit Durchmesser von 11 bis 13 mm |
12 mm | |
Einseitige Dichtung | |
10/Pckg. | |
22 mm | |
6,5 mm |