Learn More
Kimble Chase™ Stößel aus PTFE für Potter-Elvehjem™ Gewebeschleifer
Artikelnummer. 10099731
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 3mL
Gehäuse 5mL
Gehäuse 8mL
Gehäuse 17mL
Gehäuse 45mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10099731 Gehäuse 17mL 1 Stück
10171342 Gehäuse 5mL 1 Stück
10511333 Gehäuse 45mL -
10784603 Gehäuse 8mL 1 Stück
10744403 Gehäuse 3mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10099731 Lieferant Kimble Chase™ Lieferanten-Nr. 8860010023
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für Motorbetrieb geeignet.
Typ: 23
Volumen: 17mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Potter-Elvehjem Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Geräte) Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Kapazität (metrisch) Gehäuse 17mL
Material PTFE