Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Artikelnummer. 10065961 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Welle unitSize
10065961 650 mm (EX) 9.5 mm 1 Stück
10148181 500 mm 8 mm 1 Stück
10239321 550 mm 9.5 mm 1 Stück
10168131 300 mm 6 mm 1 Stück
10720723 400 mm 6 mm 1 Stück
10138181 400 mm 8 mm 1 Stück
10056031 500 mm 6 mm 1 Stück
10341352 300 mm 8 mm -
10761293 650 mm 9.5 mm 1 Stück
10085971 750 mm (EX) 9.5 mm 1 Stück
13154299 1000 mm (EX) 10 mm 1 Stück
13164299 1000 mm (EX) 12 mm 1 Stück
10595872 650 mm (EX) 10 mm 1 Stück
10187941 750 mm (EX) 12 mm 1 Stück
13174299 650 mm (EX) 12 mm 1 Stück
10759952 750 mm (EX) 10 mm 1 Stück
16 options
Product Code. 10065961
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur Verwendung mit PTFE-Rührblättern. Die einfache PTFE-Rührwelle für Rührblätter verfügt über eine Stange aus Stahl.
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.
  • Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
  • Leicht zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Bruchsicher
  • Kratzfest
  • Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
  • Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Specifications
Durchmesser (metrisch) Welle 9.5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) PTFE-Rührblätter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen
Länge (metrisch) 650 mm (EX)
Menge Je 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Typ Einfacher Stabrührer aus PTFE für PTFE-Blättern & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende