Learn More
Fisherbrand™ Einfache Rührwelle aus PTFE für Klingen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PTFE-Wellen haben eine vollständig PTFE-gekapselte, verstärkte Antriebswelle aus Stahl.
- Chemisch beständig, inert und auslaufsicher
- Leicht zu reinigen
- Keine Kreuzkontamination
- Bruchsicher
- Kratzfest
- Einsatz bei Temperaturen bis ca. 280 ° C
- Freiliegende Wellenmodelle (EX) werden mit einem Edelstahlkern mit freiliegendem Ende für eine stabilere Klemmung am Spannfutterantrieb hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 9.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PTFE-Rührblätter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen |
| Länge (metrisch) | 750 mm (EX) |
| Menge | Je 1 |
| Temperatur (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
| Typ | Einfacher Stabrührer aus PTFE für PTFE-Blättern & PTFE-Stabrührer mit freiem Ende |