Learn More
Fisherbrand™ Glatte PTFE-Rührwelle
Artikelnummer. 16265891 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 8 mm
500 x 8 mm
300 x 10 mm
500 x 10 mm
500 x 12 mm
650 x 12 mm
750 x 12 mm
750 x 16 mm
750 x 19 mm
1000 x 16 mm
1000 x 19 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6,35 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16265891
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die glatten Fisherbrand™ PTFE-Rührwellen verfügen über einen gekapselten Edelstahlkern mit offenem Ende. Sie sind eine vollständig geformte Konstruktion aus PTFE-Rotoguss, der auf einer vollständig PTFE-gekapselten, stahlverstärkten Antriebswelle geformt ist.
  • PTFE mit Stahlkern
  • 50 mm offenes Ende
  • Chemisch inert
  • Einfach zu reinigen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Kratzfest
  • Verwendbar bis zu 280 °C
Spezifikation
Beschreibung Glatte PTFE-Rührwelle
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 8 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 8mm
Material PTFE, Edelstahl