Learn More
Fisherbrand™ Glatte PTFE-Rührwelle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 8 mm
500 x 8 mm
300 x 10 mm
500 x 10 mm
500 x 12 mm
650 x 12 mm
750 x 12 mm
750 x 16 mm
750 x 19 mm
1000 x 16 mm
1000 x 19 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6,35 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Glatte PTFE-Rührwelle |
| Durchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
| Abmessungen (L x B) | 650 x 12 mm |
| Länge (metrisch) | 650 mm |
| Menge | 1 |
| Breite (metrisch) | 12mm |