Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Rührmagnete, einfarbig
Artikelnummer. 16205791 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
16205791 30 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16205791
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für Turbulenzen bei niedrigen Drehzahlen.
  • Sorgt für Turbulenzen bei niedrigen Drehzahlen
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Magnetrührstab aus reinem PTFE
Abmessungen (L x B x H) 30 x 7 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer, Heizplattenrührer
Breite (metrisch) 7 mm
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Menge 1/Pckg.
Form Zylinder