Learn More
Fisherbrand™ Platin-Widerstandssensor aus PTFE mit 1 m-Kabel
Artikelnummer. 11732464 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11732464 300 mm 1 Stück
11752464 500 mm 1 Stück
11762464 700 mm 1 Stück
11722464 200 mm 1 Stück
11712464 100 mm 1 Stück
11742464 400 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11732464
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inert gegenüber fast allen chemischen Reagenzien. Fisherbrand™ PTFE-Thermoelement Typ K-Sonde kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Platinwiderstand und Thermoelementthermometern.
  • Nicht kontaminierend
  • Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck
  • Großer Betriebstemperaturbereich, -180 bis +300 °C
  • Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
  • Einzeln geprüft
Spezifikation
Typ Sonde, PTFE-Platin-Widerstand
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Material PTFE mit Edelstahl-Kern
Arten von Sensoren PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
Reaktionszeit 50 %, 6 bis 14 s
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 8 mm
Versandgewicht (metrisch) 100 g