Spezifikation
| Typ | Sonde, PTFE-Platin-Widerstand |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Material | PTFE mit Edelstahl-Kern |
| Arten von Sensoren | PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE |
| Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -180°bis +280 °C |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Breite (metrisch) | 8 mm |
| Mehr anzeigen |