Learn More
Fisherbrand™ FUEHLER PT100 PTFE
Artikelnummer. 11732704 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11732704 Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11732704
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck Die Fisherbrand Platin-Widerstandssonden sind vollständig in reinem PTFE-Kunststoff gekapselt.
  • Nicht kontaminierend
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Einzeln geprüft
  • Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
  • Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit mit Flexibilität.
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -70 °C bis +300 °C
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Typ Sonde, PTFE-Platin-Widerstand
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Material PTFE mit Edelstahl-Kern
Arten von Sensoren PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
Reaktionszeit 50 %, 6 bis 14 s
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 7 mm
Versandgewicht (metrisch) 110 g