Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 6 mm Durchmesser
Artikelnummer. 16286081 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 6 mm
200 x 6 mm
Länge (metrisch):
1 m (Kabel)
2 m (Kabel)
3 m (Kabel)
4 m (Kabel)
5 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) unitSize
16286081 200 x 6 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
16266071 100 x 6 mm 1 m (Kabel) 1 Stück
16276071 100 x 6 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16286071 100 x 6 mm 3 m (Kabel) 1 Stück
16296071 100 x 6 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
16206081 100 x 6 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
16256081 200 x 6 mm 1 m (Kabel) 1 Stück
16266081 200 x 6 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16276081 200 x 6 mm 3 m (Kabel) 1 Stück
16296081 200 x 6 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 16286081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Material PTFE mit PRT100-Sensor
Arten von Sensoren Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Abmessungen (L x B) 200 x 6 mm
Länge (metrisch) 4 m (Kabel)
Breite (metrisch) 6 mm