Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Artikelnummer. 10204271
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10204271 40 mm 8 mm 10 Stück
16513602 10 mm 3 mm 10 Stück
10366381 10 mm 3 mm 5 Stück
10264171 10 mm 6 mm -
10375661 12 mm 4.5 mm 10 Stück
10674602 15 mm 6 mm 10 Stück
10375711 25 mm 6 mm 10 Stück
10789421 30 mm 6 mm 10 Stück
10224221 20 mm 7 mm 10 Stück
10624032 5 mm 2 mm -
16583592 5 mm 2 mm 10 Stück
10480343 60 mm 7 mm 10 Stück
10274361 70 mm 10 mm -
16533602 70 mm 10 mm 10 Stück
16543602 80 mm 10 mm 10 Stück
10284361 80 mm 10 mm 5 Stück
10112841 8 mm 3 mm 5 Stück
16503602 8 mm 3 mm 10 Stück
18 options
Artikelnummer. 10204271
Marke: VITLAB™ 302197
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die VITLAB™ polygonalen Magnetrührstäbe aus PFTE sind lange haltbar und entmagnetisieren sich nicht, wenn sie sachgerecht gelagert und nicht auf harte Oberflächen (z. B. Stahl) fallen gelassen werden.
  • Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
  • Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
  • Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
  • FTE
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
Enthält Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 40 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 10/Pckg.
Form Polygon