missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Beschreibung
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Polygonal |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?