Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Polygon |