Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Description
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Polygon |