Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Beschreibung
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration |
| Enthält | Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 5/Pckg. |
| Form | Polygonal |
| Typ | Magnetrührstab |