Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Artikelnummer. p-8004642
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16513602
Marke: VITLAB™ 301097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die VITLAB™ polygonalen Magnetrührstäbe aus PFTE sind lange haltbar und entmagnetisieren sich nicht, wenn sie sachgerecht gelagert und nicht auf harte Oberflächen (z. B. Stahl) fallen gelassen werden.
  • Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
  • Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
  • Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
  • FTE
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
Enthält Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 5/Pckg.
Form Polygonal