Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
Artikelnummer. 10152011 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Passt für Schlauch-Innendurchmesser unitSize
10152011 5 mm 1 Stück
10300102 8 mm 1 Stück
10304901 7 mm 1 Stück
10203541 6 mm 1 Stück
10360142 9 mm 1 Stück
10374991 3 mm 1 Stück
10569341 4 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10152011
Marke: BRAND™ 88620
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Einwegschlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 3 mm
Material PTFE
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 5 mm
Enthält Integrierte Schlauchtülle
Plug Material Polypropylen