Description
- Konstruktion aus PTFE
- Polypropylenventil
- Mit integrierter Einwegschlauchtülle
Specifications
Specifications
| Stopfenöffnung | 3 mm |
| Material | PTFE |
| Passt für Schlauch-Innendurchmesser | 6 mm |
| Enthält | Integrierte Schlauchtülle |
| Plug Material | Polypropylen |