Learn More
BRAND™ Ein-Weg-Hahn aus PTFE/Polypropylen
Artikelnummer. 10300102 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Passt für Schlauch-Innendurchmesser unitSize
10300102 8 mm 1 Stück
10304901 7 mm 1 Stück
10203541 6 mm 1 Stück
10152011 5 mm 1 Stück
10360142 9 mm 1 Stück
10374991 3 mm 1 Stück
10569341 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10300102 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 88635
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Einwegschlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Material PTFE
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 8 mm
Enthält Integrierte Schlauchtülle
Plug Material Polypropylen