Learn More
BRAND™ Drei-Wege-Hahn aus PTFE/Polypropylen
Artikelnummer. 10186411 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10186411
Marke: BRAND™ 88680
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Schlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 5 mm
Material PTFE
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 9 mm
Enthält Integrierte Schlauchtülle
Plug Material Polypropylen