Learn More
BRAND™ Drei-Wege-Hahn aus PTFE/Polypropylen
Artikelnummer. 10421253 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Passt für Schlauch-Innendurchmesser unitSize
10421253 4 mm 1 Stück
10788621 6 mm 1 Stück
10079930 7 mm 1 Stück
10186411 9 mm 1 Stück
10692432 3 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10421253
Marke: BRAND™ 88655
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion mit Polypropylen-Ventilhebel. Bietet eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Enthält integrierte Schlauchtüllen.
  • Konstruktion aus PTFE
  • Polypropylenventil
  • Mit integrierter Schlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2 mm
Material PTFE
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 4 mm
Enthält Integrierte Schlauchtülle
Plug Material Polypropylen