Learn More
Bohlender™ PTFE-Anschlussstecker
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +260 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Mit Außengewinde 0.25 Zoll - 28 UNF
- Für Schläuche mit 1.6 mm Innendurchmeser x 3.2 mm Außendurchmesser
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
- Farbe: weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 28 G |
| Produkttyp | Steckverschluss |
| Material | PTFE |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schließen nicht verwendeter Anschlüsse an den Anschlüssstücken |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 °C° bis +260 °C° |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche 1,6 mm Innendurchmesser x 3,2 mm Außendurchmesser |