Learn More
Bohlender™ PTFE und PPS HT-Laborverschraubungen, GL 18
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −50 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Max. Druck von 10 bar
- Vakuum-geeignet
- Schwarze Schraubkappe aus PPS
- Innere Teile bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm.
- Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
- Erhältlich für eine Vielzahl von GL-Gewindegrößen und Schlauchdurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Geräten/Armaturen an hartwandige Schläuche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 2.0 mm Außendurchmesser |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Laborschraubverbindung |