Learn More
Bohlender™ PTFE und PPS HT-Laborverschraubungen, GL 18
Artikelnummer. p-7158929
Click to view available options
Schlauchgröße:
2.0 mm Außendurchmesser
3.2 mm Außendurchmesser
6.35 mm Außendurchmesser
9,52 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10639221
Marke: Bohlender™ D62922
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Verbindung von Geräten und Anschlüssen mit GL-Gewinden mit Hartwandrohren oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall.
  • Temperaturbeständig von −50 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Max. Druck von 10 bar
  • Vakuum-geeignet
  • Schwarze Schraubkappe aus PPS
  • Innere Teile bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm.
  • Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
  • Erhältlich für eine Vielzahl von GL-Gewindegrößen und Schlauchdurchmessern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Material PPS, PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss von Geräten/Armaturen an hartwandige Schläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 2.0 mm Außendurchmesser
Gewindegröße GL 18
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Laborschraubverbindung