Learn More
Bohlender™ Ersatzinnenteile aus PTFE und PPS HT
Beschreibung
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Max. Druck von 10 bar
- Vakuum-geeignet
- Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide aus PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm
- Anwendungsgebiete sind die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
- Erhältlich für eine Vielzahl von GL-Gewindegrößen und Schlauchdurchmessern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschlussausrüstung/Anschlussstücke |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch-AD 6,35 mm |
| Größe (metrisch) | Gewinde GL 18 |
| Material | PTFE, PPS |
| Typ | Ersatzteile für Schraubverbindungen |