Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Schlauchverbinder, 90° gewinkelt, für Schlauch ID=10mm
Artikelnummer. 10212002 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10212002 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10212002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit starren und halbstarren Schläuchen aus Glas, FEP oder PTFE-Kunststoff Fisherbrand™ Bei rechtwinkligen Verbindern sind alle medienberührenden Teile aus reinem PTFE-Kunststoff gefertigt.
  • Bajonettverschluss
  • Neues, weiterentwickeltes Verbindungssystem
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 34 mm
Zur Verwendung mit Flexible Schläuche aus PTFE, Viton, Silikongummi oder ähnlichen Materialien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Breite (metrisch) 33.5 mm
Höhe (metrisch) 16 mm
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C
Produkttyp Rechtwinkliges PTFE-Verbindungsstück