Learn More
PTFE-Stab, 16 mm (0.63 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PTFE rod |
| CAS | 9002-84-0 |
| Verpackung | Rörchen |
| Summenformel | (C2F4)n |
| MDL-Nummer | MFCD00084455 |
| Menge | 30 cm |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Molekulargewicht (g/mol) | NaN |