Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben
Artikelnummer. 16296041 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Schliffverbindung:
19/38
24/40
29/42
Außendurchmesser (metrisch):
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schliffverbindung Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
16296041 10 ml 19/38 32 mm 1 Stück
16206051 25 ml 24/40 42 mm 1 Stück
16216051 50 ml 24/40 52 mm 1 Stück
16226051 50 ml 29/42 52 mm 1 Stück
16236051 100 ml 29/42 64 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16296041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben haben eine glatte Innenfläche, sind inert und können bis zu 280 °C verwendet werden. Mit Normschliffanschlüssen aus Glas, ohne Dichtungsringe.
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard Taper Ground Glass Joints
Schliffverbindung 19/38
Temperaturbereich (metrisch) -200°C to +280°C
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm