Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Rundbodenkolben
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Schliffverbindung:
19/38
24/40
29/42
Außendurchmesser (metrisch):
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask, 10 mL |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard Taper Ground Glass Joints |
| Schliffverbindung | 19/38 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200°C to +280°C |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |