Learn More
Buerkle™ PTFE-Schaufel
Artikelnummer. 11921581 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11921581
Marke: Buerkle™ 53890010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle Teile, die mit dem Probenmedium in Berührung kommen, bestehen aus reinem weißem PTFE. Vollständig inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluorid). Die Stange wird mit einem Stahlkern stabilisiert, der vollständig in PTFE eingekapselt ist Die 60 cm lange Stange kann durch Hinzufügen einer weiteren Komponente auf 120 cm verlängert werden Die PTFE-Schaufel mit 10 ml verfügt über eine robuste Stange mit einer Länge von 155 mm
  • Teile in Kontakt mit dem Medium: reines weißes PTFE
  • Vollständig inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluorid)
  • Die Stange wird mit einem Stahlkern stabilisiert, der vollständig in PTFE eingekapselt ist
  • Die 60 cm lange Stange kann durch Hinzufügen einer weiteren Komponente auf 120 cm verlängert werden
  • Die PTFE-Schaufel mit 10 ml verfügt über eine robuste Stange mit einer Länge von 155 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10 mL
Farbe Reinweiß
Produkttyp Messschaufel
Länge (metrisch) Griff 600 mm
Material PTFE