Learn More
Buerkle™ PTFE-Schaufel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Teile in Kontakt mit dem Medium: reines weißes PTFE
- Vollständig inert gegen alle Substanzen (mit Ausnahme von elementarem Fluorid)
- Die Stange wird mit einem Stahlkern stabilisiert, der vollständig in PTFE eingekapselt ist
- Die 60 cm lange Stange kann durch Hinzufügen einer weiteren Komponente auf 120 cm verlängert werden
- Die PTFE-Schaufel mit 10 ml verfügt über eine robuste Stange mit einer Länge von 155 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 mL |
| Farbe | Reinweiß |
| Produkttyp | Messschaufel |
| Länge (metrisch) Griff | 600 mm |
| Material | PTFE |