Learn More
Fisherbrand™ SCHAUFEL PTFE, LAENGE 14CM
Artikelnummer. 11792484 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
140 x 30 x 20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11792484
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig chemisch inert und vollkommen glatt. Fisherbrand™ Schaufeln sind aus PTFE-Kunststoff geformt.
  • Gesamtlänge 140 mm
  • Mit dicken Wänden für höhere Strapazierfähigkeit
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zugabe von Pulvern zu Gefäßen oder Behältern
Breite (metrisch) 30 mm
Abmessungen (L x B) 140 x 30 x 20 mm
Länge (metrisch) Griff 60 mm
Max. Temperatur (metrisch) -200°C to +280°C
Material PTFE
Länge (metrisch) 140 mm