Learn More
Bohlender™ PTFE-Schraub-Verschlußkappen, GL 45
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
98 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Verschließen von Flaschen und Gefäßen mit GL-Gewinde |
| Enthält | Handliche Rändelung |
| Material | PTFE |
| Menge | 1Pack |
| Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 250 °C |
| Gewindegröße (metrisch) | 98 mm |
| Halsausführung | 98 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 45 Gewinde |