Learn More
Bochem™ Pinzetten aus PTFE, spitz zulaufend
Artikelnummer. 10642502
Click to view available options
Länge (metrisch):
130 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10642502
Marke: Bochem™ 1811
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Führungsstift, um die Spitzen auszurichten.
  • Aus PTFE-beschichtetem Edelstahl
  • Scharfe Spitzen für hohe Präzision
Spezifikation
Spitzenform Spitz
Anzahl pro Packung 1 Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 130 mm
Produkttyp Pinzette
Ausführung PTFE-Beschichtung
Enthält Führungsstift